4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
F0401-25G
F0401-5G
F0401-1G
TCIAF0401-25GEA
205
EUR
TCIAF0401-25G
TCIAF0401-5G
TCIAF0401-1G
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥96.0% (por GC)
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Fórmula:
C₈H₇FO₂ Peso Molecular: 154.14 g/mol |
Número MDL :
MFCD00143320 Número CAS: 128495-46-5 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |