Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0618-1G F0618-5G
TCIAF0618-1GEA 42 EUR
TCIAF0618-1G TCIAF0618-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FNO₃
Número MDL : MFCD00042298
Número CAS: 27996-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=173963abc51b4d7f7ca461d726c29e820d5b33e1&vid=173963abc51b4d7f7ca461d726c29e820d5b33e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C