1-Fluoroadamantane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
1-Fluorotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
F0511-250MG
F0511-1G
TCIAF0511-250MGEA
63
EUR
TCIAF0511-250MG
TCIAF0511-1G
1-Fluoroadamantane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Fluoroadamantane
Fórmula:
C₁₀H₁₅F Peso Molecular: 154.23 g/mol Ponto de Fusão: 257°C |
Número CAS:
768-92-3 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...