Print…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
M2032-1G M2032-5G
TCIAM2032-1GEA 17 EUR
TCIAM2032-1G TCIAM2032-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₅F₃N₂
Número MDL : MFCD00156058
Número CAS: 10010-93-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64803848712d13307c8072f15948f7c1f0823593&vid=64803848712d13307c8072f15948f7c1f0823593&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C