Print…
Diphenyl carbonate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0043-25G C0043-500G
TCIAC0043-25GEA 17 EUR
TCIAC0043-25G TCIAC0043-500G
Diphenyl carbonate ≥99.0% (por GC)
Diphenyl carbonate
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 301 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003037
Número CAS: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07278
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb0d00429f49103d09ec60adf65b815c427a8f&vid=d1cb0d00429f49103d09ec60adf65b815c427a8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency