Print…
4-Nitrophenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0040-25G A0040-100G
TCIAA0040-25GEA 126 EUR
TCIAA0040-25G TCIAA0040-100G
4-Nitrophenyl acetate ≥98.0% (por GC)
4-Nitrophenyl acetate
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007326
Número CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&vid=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency