Print…
Mucic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0466-25G M0466-500G
TCIAM0466-25GEA 18 EUR
TCIAM0466-25G TCIAM0466-500G
Mucic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Mucic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₈
Ponto de Fusão: 220…225 °C
Densidade: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004239
Número CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Merck Index: 14,04331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&vid=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency