Print…
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3243-1G D3243-5G
TCIAD3243-1GEA 103 EUR
TCIAD3243-1G TCIAD3243-5G
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Fórmula: C₁₉H₁₅O₂P
Número MDL : MFCD00407264
Número CAS: 2129-31-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79cd39d294c958b8f535f7371a5d5b9c71049aab&vid=79cd39d294c958b8f535f7371a5d5b9c71049aab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C