Print…
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3242-1G D3242-5G
TCIAD3242-1GEA 33 EUR
TCIAD3242-1G TCIAD3242-5G
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Fórmula: C₁₉H₁₅O₂P
Peso Molecular: 306.3 g/mol
Número MDL : MFCD00674024
Número CAS: 17261-28-8
EINECS: 241-293-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1e5d4538fd0e1f9bb6294e188a7c9759497ae4&vid=ef1e5d4538fd0e1f9bb6294e188a7c9759497ae4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C