Print…
Ácido metoxiacético ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0827-25G M0827-500G
TCIAM0827-25GEA 16 EUR
TCIAM0827-25G TCIAM0827-500G
Ácido metoxiacético ≥96.0% (por análise titulométrica)
Ácido metoxiacético
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 204°C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 125°C
Número MDL : MFCD00004308
Número CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&vid=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %