Print…
Ethyl (methylthio)acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0897-25G M0897-5G
TCIAM0897-25GEA 42 EUR
TCIAM0897-25G TCIAM0897-5G
Ethyl (methylthio)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (methylthio)acetate
Fórmula: C₅H₁₀O₂S
Ponto de ebulição: 176°C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 59°C
Número MDL : MFCD00009182
Número CAS: 4455-13-4
EINECS: 224-700-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fb96b6ec1da75b743ea8e595d508796b7cbee05&vid=8fb96b6ec1da75b743ea8e595d508796b7cbee05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %