Print…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
D0500-25G D0500-500G
TCIAD0500-25GEA 17 EUR
TCIAD0500-25G TCIAD0500-500G
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0% (por GC)
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 218°C
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00041928
Número CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&vid=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %