Print…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0793-25ML M0793-500ML
TCIAM0793-25MLEA 59 EUR
TCIAM0793-25ML TCIAM0793-500ML
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 158°C
Densidade: 1,097 g/cm³ (24 °C)
Número MDL : MFCD00040760
Número CAS: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f4491e7154bee648df0718d657ed684b111f51&vid=73f4491e7154bee648df0718d657ed684b111f51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %