Print…

Ethyl nitroacetate ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester

N0657-25G N0657-5G
TCIAN0657-25GEA 83 EUR
TCIAN0657-25G TCIAN0657-5G
Ethyl nitroacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl nitroacetate
Fórmula: C₄H₇NO₄
Ponto de ebulição: 107°C
Densidade: 1,226 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00007403
Número CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ffe933382ea8afbd9182888760fbbba54fdb8b&vid=74ffe933382ea8afbd9182888760fbbba54fdb8b&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR