Print…
Ethyl-3-phenylpropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 3-Phenylpropionate, Ethyl hydrocinnamate, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl dihydrocinnamate, Hydrocinnamic acid ethyl ester
P1304-25G P1304-250G
TCIAP1304-25GEA 25 EUR
TCIAP1304-25G TCIAP1304-250G
Ethyl-3-phenylpropionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-phenylpropionate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 248°C
Densidade: 1,0343 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00009206
Número CAS: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&vid=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %