(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
P1399-25G
P1399-5G
TCIAP1399-25GEA
259
EUR
TCIAP1399-25G
TCIAP1399-5G
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Peso Molecular: 165.19 g/mol |
Número MDL :
MFCD00051830 Número CAS: 54401-85-3 EINECS: 259-150-2 |
|
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |