Print…
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
P1075-25G P1075-5G
TCIAP1075-25GEA 154 EUR
TCIAP1075-25G TCIAP1075-5G
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 122°C
Número MDL : MFCD00006359
Número CAS: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %