Print…
2,4-Dihydroxybenzamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3460-25G D3460-5G
TCIAD3460-25GEA 106 EUR
TCIAD3460-25G TCIAD3460-5G
2,4-Dihydroxybenzamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,4-Dihydroxybenzamide
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 228°C
Número MDL : MFCD00064913
Número CAS: 3147-45-3
EINECS: 221-567-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2c1c803a98c5e89f02f32079c2f8f6c12ba08c3&vid=b2c1c803a98c5e89f02f32079c2f8f6c12ba08c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %