Print…
2-Ethoxybenzamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethenzamide
E0222-25G E0222-500G
TCIAE0222-25GEA 17 EUR
TCIAE0222-25G TCIAE0222-500G
2-Ethoxybenzamide ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxybenzamide
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Número MDL : MFCD00007977
Número CAS: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Merck Index: 14,03731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ac31cd83c7a22c31f2252b6a7940084c7360c7d&vid=9ac31cd83c7a22c31f2252b6a7940084c7360c7d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency