Print…
N,N-Dimethylbenzamide ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0256-25G D0256-500G D0256-100G
TCIAD0256-25GEA 30 EUR
TCIAD0256-25G TCIAD0256-500G TCIAD0256-100G
N,N-Dimethylbenzamide ≥99.0% (por GC)
N,N-Dimethylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₁NO
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 256
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008320
Número CAS: 611-74-5
EINECS: 210-279-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06895b6f194cbd48c71c689c82b5db73445bde55&vid=06895b6f194cbd48c71c689c82b5db73445bde55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C