Print…
Prednisolone ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Prednisolonum
P0637-1G P0637-5G P0637-25G
TCIAP0637-1GEA 34 EUR
TCIAP0637-1G TCIAP0637-5G TCIAP0637-25G
Prednisolone ≥98.0% (por HPLC)
Prednisolone
Fórmula: C₂₁H₂₈O₅
Peso Molecular: 360.45 g/mol
Ponto de ebulição: 571
Ponto de Fusão: 246
Número MDL : MFCD00003649
Número CAS: 50-24-8
EINECS: 200-021-7
Merck Index: 14,07721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&vid=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +97.0 to +103.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency