Print…
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1399-25G D1399-5G
TCIAD1399-25GEA 168 EUR
TCIAD1399-25G TCIAD1399-5G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Fórmula: C₄H₂O₄
Ponto de Fusão: 293 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001334
Número CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86bcc1b42af78aaeea021fc994a5673433930f18&vid=86bcc1b42af78aaeea021fc994a5673433930f18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %