Print…
2-Acetyl-1-naphthol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0935-100G H0935-25G
TCIAH0935-100GEA 461 EUR
TCIAH0935-100G TCIAH0935-25G
2-Acetyl-1-naphthol ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-1-naphthol
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 110 - 115 °C (0,5 -rr)
Ponto de Fusão: 325 °C
Número MDL : MFCD00003963
Número CAS: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c9fca17b27f8d334c7238d6976a63df5c237590&vid=5c9fca17b27f8d334c7238d6976a63df5c237590&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency