Print…
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H0790-25G H0790-5G
TCIAH0790-25GEA 95 EUR
TCIAH0790-25G TCIAH0790-5G
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 83 - 87 °C (0,5 -rr)
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1,0797 g/cm³ (53 °C)
Número MDL : MFCD00002380
Número CAS: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62a4a6e6c7e7faaf5cf0e7fc53fe4fc60c662caa&vid=62a4a6e6c7e7faaf5cf0e7fc53fe4fc60c662caa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency