Print…
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
D2666-25G D2666-5G
TCIAD2666-25GEA 244 EUR
TCIAD2666-25G TCIAD2666-5G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Peso Molecular: 196,2
Ponto de ebulição: 335
Número MDL : MFCD00008748
Número CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&vid=8e4334498dd06afab9c0e8c4ab1408fca83323de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency