Print…
3,3'-Diaminobenzophenone ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(3-aminophenyl)methanone
D1682-1G D1682-5G
TCIAD1682-1GEA 55 EUR
TCIAD1682-1G TCIAD1682-5G
3,3'-Diaminobenzophenone ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
3,3'-Diaminobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂O
Peso Molecular: 212.25 g/mol
Número MDL : MFCD00014774
Número CAS: 611-79-0
EINECS: 210-281-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a88414df7b62efc3335892d9c2b30dd8f832d0d&vid=9a88414df7b62efc3335892d9c2b30dd8f832d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %