Print…
4-(Dimethylamino)benzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2561-25G D2561-5G
TCIAD2561-25GEA 110 EUR
TCIAD2561-25G TCIAD2561-5G
4-(Dimethylamino)benzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Dimethylamino)benzophenone
Fórmula: C₁₅H₁₅NO
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Número MDL : MFCD00008311
Número CAS: 530-44-9
EINECS: 208-478-4
Merck Index: 14,03233
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a118165ceb916519b463777a3cf747e5af42b8f&vid=3a118165ceb916519b463777a3cf747e5af42b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C