Print…
4-Acetoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0885-25G A0885-500G
TCIAA0885-25GEA 28 EUR
TCIAA0885-25G TCIAA0885-500G
4-Acetoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Acetoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Número MDL : MFCD00002540
Número CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdbde010130fbb872234841351dfd4c613562281&vid=bdbde010130fbb872234841351dfd4c613562281&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency