Print…
Ethyl-2-methylacetoacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0698-25ML M0698-250ML
TCIAM0698-25MLEA 25 EUR
TCIAM0698-25ML TCIAM0698-250ML
Ethyl-2-methylacetoacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2-methylacetoacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,0238 g/cm³ (15.3 °C)
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00009164
Número CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf29a8afd158a9ac361ba30251bb982dc408be8&vid=9cf29a8afd158a9ac361ba30251bb982dc408be8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %