Print…
2-Acetylfuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0091-25G A0091-500G
TCIAA0091-25GEA 39 EUR
TCIAA0091-25G TCIAA0091-500G
2-Acetylfuran ≥98.0% (por GC)
2-Acetylfuran
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Densidade: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003242
Número CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=881b70bfce925a7141a613a01627c72adad6ae05&vid=881b70bfce925a7141a613a01627c72adad6ae05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %