Print…
4-Aminobenzamidine dihydrochloride ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2115-25G A2115-5G
TCIAA2115-25GEA 172 EUR
TCIAA2115-25G TCIAA2115-5G
4-Aminobenzamidine dihydrochloride ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 291°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013001
Número CAS: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee684b05ca4fb8b10328f255f8ab2e22be1d341a&vid=ee684b05ca4fb8b10328f255f8ab2e22be1d341a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %