Print…
2-Furonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1648-25G C1648-5G
TCIAC1648-25GEA 216 EUR
TCIAC1648-25G TCIAC1648-5G
2-Furonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Furonitrile
Fórmula: C₅H₃NO
Ponto de ebulição: 148°C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00003223
Número CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&vid=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %