Print…
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
C1142-25G C1142-500G C1142-100G
TCIAC1142-25GEA 26 EUR
TCIAC1142-25G TCIAC1142-500G TCIAC1142-100G
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Fórmula: C₂H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 163.02 g/mol
Ponto de ebulição: 203°C
Ponto de Fusão: 3
Ponto de Inflamação: 152°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007461
Número CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de18779a9e6034cb1e4aee0a6443115bd92ab902&vid=de18779a9e6034cb1e4aee0a6443115bd92ab902&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %