Print…
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2012-1G C2012-5G
TCIAC2012-1GEA 19 EUR
TCIAC2012-1G TCIAC2012-5G
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Número MDL : MFCD00012347
Número CAS: 23056-39-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e049d0faad8d284e1f448539f639a558de22ec1a&vid=e049d0faad8d284e1f448539f639a558de22ec1a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C