Print…
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
C2081-25G C2081-5G
TCIAC2081-25GEA 136 EUR
TCIAC2081-25G TCIAC2081-5G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClFN
Ponto de ebulição: 135°C
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Número MDL : MFCD00015431
Número CAS: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcf748c444126798b70cfec9e522bf095048f3a9&vid=dcf748c444126798b70cfec9e522bf095048f3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C