Print…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
T2488-25G T2488-5G
TCIAT2488-25GEA 122 EUR
TCIAT2488-25G TCIAT2488-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥97.0% (por GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₆ClF₃
Ponto de ebulição: 68°C
Ponto de Fusão: 19°C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 74°C
Número MDL : MFCD00040772
Número CAS: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&vid=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %