Print…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
T2731-25G T2731-5G
TCIAT2731-25GEA 167 EUR
TCIAT2731-25G TCIAT2731-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene ≥98.0% (por GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Fórmula: C₈H₆ClF₃
Peso Molecular: 194.58 g/mol
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00009920
Número CAS: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&vid=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %