Print…
Triphosgene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bis(trichloromethyl) carbonate
T1467-25G T1467-250G
TCIAT1467-25GEA 51 EUR
TCIAT1467-25G TCIAT1467-250G
Triphosgene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Triphosgene
Fórmula: C₃Cl₆O₃
Ponto de ebulição: 206°C
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Densidade: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00062848
Número CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&vid=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity