Print…
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2183-25G C2183-5G
TCIAC2183-25GEA 998 EUR
TCIAC2183-25G TCIAC2183-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Fusão: 133…134 °C
Densidade: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016981
Número CAS: 2420-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7360c19003c5d4a3e1d0f8db0039117d5ad8a486&vid=7360c19003c5d4a3e1d0f8db0039117d5ad8a486&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C