Print…
2-Amino-4-bromopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2339-1G A2339-5G
TCIAA2339-1GEA 23 EUR
TCIAA2339-1G TCIAA2339-5G
2-Amino-4-bromopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Número MDL : MFCD01646115
Número CAS: 84249-14-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=454a643a00dd92f00156c69b6a7e18143d87a3fd&vid=454a643a00dd92f00156c69b6a7e18143d87a3fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C