Print…
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2075-1G B2075-25G B2075-5G
TCIAB2075-1GEA 16 EUR
TCIAB2075-1G TCIAB2075-25G TCIAB2075-5G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de ebulição: 147°C
Ponto de Fusão: 19 °C
Densidade: 1,786 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00129165
Número CAS: 364-73-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&vid=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %