Print…
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3060-25G B3060-5G
TCIAB3060-25GEA 120 EUR
TCIAB3060-25G TCIAB3060-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Número MDL : MFCD05865088
Número CAS: 185331-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3165217822d443d5c984b630e1482c1081c9b69b&vid=3165217822d443d5c984b630e1482c1081c9b69b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 88.0 to 94.0 deg-C