Print…
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3689-25G B3689-5G
TCIAB3689-25GEA 208 EUR
TCIAB3689-25G TCIAB3689-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Número MDL : MFCD00272137
Número CAS: 6319-40-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26b80f8740cf7e9d19f437ea41719fcdddde5c29&vid=26b80f8740cf7e9d19f437ea41719fcdddde5c29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C