Print…
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3607-25G B3607-5G
TCIAB3607-25GEA 134 EUR
TCIAB3607-25G TCIAB3607-5G
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Número MDL : MFCD00234252
Número CAS: 16426-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eca56ccea2148faef0c4d06ac886a0807abbded9&vid=eca56ccea2148faef0c4d06ac886a0807abbded9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C