Print…
2-Bromoethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0023-25G A0023-500G
TCIAA0023-25GEA 23 EUR
TCIAA0023-25G TCIAA0023-500G
2-Bromoethyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-Bromoethyl acetate
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 162°C
Ponto de Fusão: –14 °C
Densidade: 1,4623 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00000235
Número CAS: 927-68-4
EINECS: 213-159-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&vid=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %