3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B2037-25G
B2037-5G
TCIAB2037-25GEA
173
EUR
TCIAB2037-25G
TCIAB2037-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (por GC)
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula:
C₇H₄BrNO Ponto de ebulição: 406 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 155 °C |
Número MDL :
MFCD00143096 Número CAS: 2315-86-8 EINECS: 219-022-9 ADR: 6.1,III |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 154.0 to 161.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...