Print…
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
B3119-25G B3119-5G
TCIAB3119-25GEA 127 EUR
TCIAB3119-25G TCIAB3119-5G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Peso Molecular: 209.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038306
Número CAS: 883499-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14b6a20e282189532d659ca57d7e695e7a15dac&vid=b14b6a20e282189532d659ca57d7e695e7a15dac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C