Print…
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
B3198-1G B3198-5G
TCIAB3198-1GEA 33 EUR
TCIAB3198-1G TCIAB3198-5G
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Número MDL : MFCD00051833
Número CAS: 16789-84-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&vid=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C