Print…
6-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldeído ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
B1487-1G B1487-25G B1487-5G
TCIAB1487-1GEA 27 EUR
TCIAB1487-1G TCIAB1487-25G TCIAB1487-5G
6-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldeído ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
6-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldeído
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Número MDL : MFCD00046152
Número CAS: 20035-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3db804bba31c43beacaa5d3b13c4017c477ada&vid=fd3db804bba31c43beacaa5d3b13c4017c477ada&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency