Print…
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
B0908-1G B0908-5G
TCIAB0908-1GEA 31 EUR
TCIAB0908-1G TCIAB0908-5G
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Número MDL : MFCD00130110
Número CAS: 16634-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3bab5a92c0bf251d3c153858ce918008b7ba679&vid=c3bab5a92c0bf251d3c153858ce918008b7ba679&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C